Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Nunc™ tratados para cultivo celular con tapones con filtro
Consiga la máxima adhesión para una amplia gama de tipos de células con los matraces tratados para cultivo celular con tapones con filtro Thermo Scientific™ Nunc™.
Marca: Thermo Scientific™ 178985
159.63 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21939" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.97000kg
Descripción
Consiga la máxima adhesión para una amplia gama de tipos de células con los matraces tratados para cultivo celular con tapones con filtro Thermo Scientific™ Nunc™. Estos matraces reciben el tratamiento de superficie patentado Nunclon™ Delta para garantizar un crecimiento celular uniforme. Los tapones con filtro permiten un flujo de aire constante y reducen al mínimo la probabilidad de contaminación.
Características:- Tapones blancos para facilitar la identificación
- El diseño ergonómico de Thermo Scientific™ EasyFlask™ permite una manipulación y pipeteo sencillos
- El Thermo Scientific™ TripleFlask™ con tres capas paralelas tiene las mismas dimensiones externas que un matraz estándar de 175 cm2
- El tapón con filtro garantiza un flujo de aire constante al tiempo que minimiza las posibilidades de contaminación
- Estériles y apirógenos
Información para pedidos:
Tapones adicionales en cada caja
Garantía: 90 días
Especificaciones
Sí | |
Poliestireno | |
32 | |
Estéril | |
175 cm2 |
Matraz Nunc de 175 cm2, tapón con filtro, cuello recto, con código de barras | |
Recto | |
4 | |
Filtro | |
Tratada para cultivo celular |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.