Learn More
Thermo Scientific™ Matraces tratados para cultivo celular con tapas sólidas Nunc™
BIOPHARMA
Consiga la máxima adhesión para una amplia variedad de tipos de células.
Marca:  Thermo Scientific™ 156502
106.42 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21939" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10354451
  • 177.00€ / paquete de 32
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Consiga la máxima adhesión para una amplia gama de tipos de células con los matraces tratados para cultivo celular con tapones sólidos Thermo Scientific™ Nunc™. Estos matraces reciben el tratamiento de superficie patentado Nunclon™ Delta para garantizar un crecimiento celular uniforme. Los tapones de ventilación/cierre con marcas Y permiten una verificación visual sencilla de la posición de ventilación, a la vez que promueven un intercambio de gas adecuado.
Características:
  • Certificado Nunclon Delta, incluidos los análisis de cuatro tipos de células diferentes, que se facilita en cada caso.
  • Cuellos anchos y cortos para un fácil acceso.
  • Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia.
Información para pedidos:
Tapones adicionales incluidos en cada caja.
Incluye:
Tapones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Matraz Nunc de 175cm2, tapa sólida, cuello recto, caja de 32 unidades
Recto
1
Plano
175 cm2
Poliestireno
32
Estéril
Sólido
Nunclon Delta
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.