Learn More
Thermo Scientific™ Matraces tratados para cultivo celular con tapas sólidas Nunc™
Descripción
Consiga la máxima adhesión para una amplia gama de tipos de células con los matraces tratados para cultivo celular con tapones sólidos Thermo Scientific™ Nunc™. Estos matraces reciben el tratamiento de superficie patentado Nunclon™ Delta para garantizar un crecimiento celular uniforme. Los tapones de ventilación/cierre con marcas Y permiten una verificación visual sencilla de la posición de ventilación, a la vez que promueven un intercambio de gas adecuado.
Características:
- Certificado Nunclon Delta, incluidos los análisis de cuatro tipos de células diferentes, que se facilita en cada caso.
- Cuellos anchos y cortos para un fácil acceso.
- Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia.
Información para pedidos:
Tapones adicionales incluidos en cada caja.
Incluye:
Tapones
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Matraz Nunc de 80cm2, tapa sólida, cuello recto, caja de 50 unidades |
| Material | Poliestireno |
| Estilo de cuello | Recto |
| N.º por caja | 50 |
| N.° por paquete | 5 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Sólido |
| Área de cultivo | 80 cm2 |
| Tratamiento de superficie | Nunclon Delta |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.