Learn More
Thermo Scientific™ Multiplacas Nunc™ tratadas para cultivo celular
BIOPHARMA
Reduzca el riesgo de contaminación con estas multiplacas, que cuentan con un borde elevado de los pocillos y un tratamiento de superficie especial.
Marca:  Thermo Scientific™ 152640
324.01 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10235552
  • 486.00€ / paquete de 85
Fecha estimada de envío: 04-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
Promueva la máxima adhesión para una amplia gama de tipos de células con las placas multipocillo tratadas para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™ con el tratamiento de superficie Nunclon™ Delta. El formato abierto con el borde del pocillo elevado permite una manipulación cómoda y segura de las células.
El tratamiento de superficie Nunclon Delta garantiza el rendimiento óptimo de la adhesión celular.
  • Fondo de pocillo plano y apilable
  • Los bordes de los pocillos elevados reducen el riesgo de contaminación cruzada
  • Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia
  • Excelente calidad óptica
  • Códigos alfanuméricos para la identificación de los pocillos
Estilos de pocillos redondos
  • Con tapas de ventilación para intercambio de gases
  • Las zonas abombadas alrededor de los pocillos actúan como una reserva de agua que reduce la evaporación de los pocillos
  • Tapas con esquinas ranuradas para una orientación cómoda
Estilos de pocillo rectangulares
  • Gran área de cultivo
  • Admiten cubreobjetos de vidrio estándar: 24 × 60 mm para placa de 4 pocillos y 22 × 22 mm para placa de 8 pocillos
Información para pedidos:
Las placas de 24 pocillos tienen 17 mm de profundidad y las placas de 4 pocillos tienen 10 mm de profundidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Con certificado de trazabilidad y calidad (un certificado por caja).
Cubeta de cultivo celular
0,5 mL (pocillo)
0,5 ml
Nunclon Delta
85
1,1 cm2
Poliestireno
48
Estéril
Flat Bottom (F-well)
5
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote184868 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/03/2025 Catalog Number152640
Número de lote167860 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/12/2024 Catalog Number152640
Número de lote170908 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/12/2024 Catalog Number152640
Número de lote180490 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/12/2024 Catalog Number152640
Número de lote174137 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/12/2024 Catalog Number152640
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Multiplacas Nunc™ tratadas para cultivo celular > 48 pocillos redondos, área de cultivo de 1,1 cm2/pocillo, caja de 85
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.