Learn More
Thermo Scientific™ Multiplacas Nunc™ tratadas para cultivo celular
BIOPHARMA
Código de producto. 10644901
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
4
6
12
24
48
N.º por caja:
120/Cs.
75/Cs.
85/Cs.
N.° por paquete:
1 Ea.
4 Pk.
5 Pk.
Tamaño de la unidad:
120 PCS
75 PCS
paquete de 75
paquete de 85
Código de producto. N.° de pocillos N.º por caja N.° por paquete unitSize
10644901 48 75/Cs. 1 Ea. paquete de 75
10119831 6 75/Cs. 1 Ea. 75 PCS
10604903 24 75/Cs. 1 Ea. paquete de 75
10098870 12 75/Cs. 1 Ea. paquete de 75
10507591 4 120/Cs. 4 Pk. 120 PCS
10469282 6 85/Cs. 5 Pk. paquete de 85
10376912 24 85/Cs. 5 Pk. paquete de 85
10235552 48 85/Cs. 5 Pk. paquete de 85
8 options
Código de producto. 10644901
Marca: Thermo Scientific™ 150687
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reduzca el riesgo de contaminación con estas multiplacas, que cuentan con un borde elevado de los pocillos y un tratamiento de superficie especial.
Promueva la máxima adhesión para una amplia gama de tipos de células con las placas multipocillo tratadas para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™ con el tratamiento de superficie Nunclon™ Delta. El formato abierto con el borde del pocillo elevado permite una manipulación cómoda y segura de las células.
El tratamiento de superficie Nunclon Delta garantiza el rendimiento óptimo de la adhesión celular.
  • Fondo de pocillo plano y apilable
  • Los bordes de los pocillos elevados reducen el riesgo de contaminación cruzada
  • Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia
  • Excelente calidad óptica
  • Códigos alfanuméricos para la identificación de los pocillos
Estilos de pocillos redondos
  • Con tapas de ventilación para intercambio de gases
  • Las zonas abombadas alrededor de los pocillos actúan como una reserva de agua que reduce la evaporación de los pocillos
  • Tapas con esquinas ranuradas para una orientación cómoda
Estilos de pocillo rectangulares
  • Gran área de cultivo
  • Admiten cubreobjetos de vidrio estándar: 24 × 60 mm para placa de 4 pocillos y 22 × 22 mm para placa de 8 pocillos
Información para pedidos:
Las placas de 24 pocillos tienen 17 mm de profundidad y las placas de 4 pocillos tienen 10 mm de profundidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificado de trazabilidad y calidad (un certificado por caja).
Área de cultivo 1,1 cm2
Envase Individually Packed
Tipo de producto Cubeta de cultivo celular
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 0,5 mL (pocillo)
N.° de pocillos 48
Volumen de trabajo (métrico) 0,5 ml
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Nunclon Delta
Forma del pocillo Flat Bottom (F-well)
N.º por caja 75/Cs.
N.° por paquete 1 Ea.
Longitud (métrico) 127,4 mm
Anchura (métrico) 85,4 mm
Altura (métrico) 18,9 mm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.