Learn More
Thermo Scientific™ Matraces de cultivo celular Nunc™ TripleFlask™ tratados
BIOPHARMA
Desarrolle aplicaciones de gran masa celular, como la identificación sistemática de drogas y la ampliación, con estos matraces TripleFlask tratados para cultivo celular.
Marca:  Thermo Scientific™ 132913
479.99 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10272721
  • 662.00€ / paquete de 32
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Realice la expansión de cultivos celulares y use un área de crecimiento total de 500 cm2 de un matraz estándar con matraces para cultivo celular tratados Scientific™ Nunc™ TripleFlask™. El área de cultivo total se consigue mediante tres capas paralelas y un diseño de cuello recto que funciona de forma eficaz en los sistemas de automatización. Los matraces TripleFlask reciben el tratamiento Nunclon™ Delta, un tratamiento de superficie de cultivo celular exclusivo que ofrece la máxima adhesión para una amplia variedad de tipos de células.
Las tres capas de superficies de crecimiento proporcionan un área de cultivo total de 500 cm2 en el mismo espacio que ocupa un matraz de 175 cm2 estándar.
  • Se recomienda usar un volumen de trabajo de 200 ml
  • Se facilita el cultivo convencional, plano y en monocapa
  • Dimensiones externas de 175 cm2
  • Disponibilidad con código de barras de código largo 128
Incluye:
Certificado Nunclon Delta, incluidos los análisis de cuatro líneas de células diferentes, que se facilita en cada caso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
No
Recto
1
Estéril
500 cm2
200 mL
Frascos triples tratados para cultivo celular
32
Mismas dimensiones externas que el modelo Nunc T175 estándar con cuello recto
Filtro
Tratada para cultivo celular
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote185577 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha06/03/2025 Catalog Number132913
Número de lote185074 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha30/01/2025 Catalog Number132913
Número de lote185074 Tipo de certificadoCertificado de irradiación Fecha14/02/2025 Catalog Number132913
Número de lote184657 Tipo de certificadoCertificado de irradiación Fecha02/02/2025 Catalog Number132913
Número de lote184482 Tipo de certificadoCertificado de irradiación Fecha02/02/2025 Catalog Number132913
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Matraces de cultivo celular Nunc™ TripleFlask™ tratados > TripleFlask Nunc de 500 cm2, tapón con filtro, caja de 32 unidades
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.