Learn More
Accesorios para sistema Nunc™ Cell Factory™
BIOPHARMA
Optimice el desarrollo de aplicaciones que requieren un sistema de cultivo celular más cerrado con los accesorios para Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
Marca:  Thermo Scientific Nunc 167652
Código de producto. 11337734
  • 346.00€ / paquete de 400
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Optimice el desarrollo de aplicaciones que requieren un sistema de cultivo celular más cerrado con los accesorios para Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Reduzca la necesidad de realizar intervenciones abiertas y use métodos asépticos para la manipulación de líquidos durante los procesos de llenado, siembra, alimentación y recolección del sistema Cell Factory.
Conexiones más sencillas
  • Conecte una bolsa de medios de cultivo o un conjunto de tubos a cualquier sistema Cell Factory.
Ahorre tiempo y reduzca costes.
  • Los procesos de limpieza y las validaciones de esterilidad se reducen al mínimo.
  • La mayoría de los accesorios se esterilizan mediante irradiación gamma y se envasan de forma individual (nota: los conectores con Los números de catálogo 140099 y 173250 no están disponibles con radiación gamma)
Evite el aumento de la contrapresión durante el llenado.
  • Las opciones de ventilación aumentan la aireación durante los procesos de llenado y recolección por gravedad o mediante bomba peristáltica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tapa azul