Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para el sistema Nunc™ Cell Factory™
Optimice el desarrollo de aplicaciones que requieren un sistema de cultivo celular más cerrado con los accesorios para Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
Marca: Thermo Scientific™ 140099
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
Descripción
Optimice el desarrollo de aplicaciones que requieren un sistema de cultivo celular más cerrado con los accesorios para Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Reduzca la necesidad de realizar intervenciones abiertas y use métodos asépticos para la manipulación de líquidos durante los procesos de llenado, siembra, alimentación y recolección del sistema Cell Factory.
Conexiones más sencillas:- Conecte una bolsa de medio de cultivo o un conjunto de tubos a cualquier sistema Cell Factory para disponer de mejor conexión para llenar y recoger
- Ahorre tiempo y reduzca costes.
- Reduzca al mínimo los procesos de limpieza como la esterilización en autoclave y las validaciones relacionadas
- Evite el aumento de la contrapresión durante el llenado
- Obtenga aireación adicional con las opciones de ventilación
Especificaciones
Conector PC; Largo | |
Sistemas Cell Factory (todos los modelos) | |
10 | |
No estéril |
Policarbonato | |
10 | |
Accesorios del sistema |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.