Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para el sistema Nunc™ Cell Factory™
Optimice el desarrollo de aplicaciones que requieren un sistema de cultivo celular más cerrado con los accesorios para Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
Marca:  Thermo Scientific™ 179553
579.46 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11756745
  • 725.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Optimice el desarrollo de aplicaciones que requieren un sistema de cultivo celular más cerrado con los accesorios para Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Reduzca la necesidad de realizar intervenciones abiertas y use métodos asépticos para la manipulación de líquidos durante los procesos de llenado, siembra, alimentación y recolección del sistema Cell Factory.
Conexiones más sencillas:
  • Conecte una bolsa de medio de cultivo o un conjunto de tubos a cualquier sistema Cell Factory para disponer de mejor conexión para llenar y recoger
Características adicionales:
  • Ahorre tiempo y reduzca costes.
  • Reduzca al mínimo los procesos de limpieza como la esterilización en autoclave y las validaciones relacionadas
  • Evite el aumento de la contrapresión durante el llenado
  • Obtenga aireación adicional con las opciones de ventilación
Especificaciones
Especificaciones
Filtro Airvent
10
Accesorios del sistema
Plano
Sistemas Cell Factory (todos los modelos)
1
Estéril
1 μm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.