Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systems
Obtenga resultados más rápidos y garantice la uniformidad entre lotes con los sistemas Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™.
233.28€ - 1660.00€
Especificaciones
Descripción | Cell Factory original |
---|---|
Tipo de producto | Sistema Cell Factory |
Código de producto | Marca | Área de cultivo | Capas de bandejas | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Área de cultivo | Capas de bandejas | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10344321
|
Thermo Scientific™
139446 |
25280 cm2 | 40 | 2 |
1660.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 10-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10113922
|
Thermo Scientific™
140004 |
2528 cm2 | 4 | 10 |
1305.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12677093
|
Thermo Scientific™
140004 |
2528 cm2 | 4 | 10 | N/A | ||||
10049040
|
Thermo Scientific™
164327 |
6320 cm2 | 10 | 2 |
442.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10634551
|
Thermo Scientific™
165250 |
632 cm2 | 1 | 8 |
475.00€
paquete de 8 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10394221
|
Thermo Scientific™
167695 |
1264 cm2 | 2 | 6 |
381.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13101594
|
Thermo Scientific™
167695 |
1264 cm2 | 2 | 6 | N/A | ||||
10604901
|
Thermo Scientific™
170009 |
6320 cm2 | 10 | 6 |
1260.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Obtenga resultados más rápidos y garantice la uniformidad entre lotes con los sistemas Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™. Estos sistemas son una solución de eficacia demostrada para la producción a gran escala de células, vacunas y proteínas terapéuticas, y presentan la misma cinética de proliferación que el producto de cultivo celular a escala de laboratorio. Los orificios del sistema facilitan la personalización y el cierre mediante conjuntos de tubos personalizados que facilitan la ventilación, el llenado y la recogida. Disponibles en versiones de 1, 2, 4, 10 y 40 bandejas.
- Ideales para células adherentes
- Incrementa la eficacia de su producción con una mayor superficie de cultivo en poco espacio
- Reduce los riesgos de contaminación con un sistema cerrado
Especificaciones
Cell Factory original | |
Sistema Cell Factory |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.