Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas Nunc™ Cell Factory™ con gasificación activa
Cree un entorno idóneo para el cultivo de células que consumen oxígeno y son sensibles al pH mediante una atmósfera controlada y sin contaminación en cada una de las bandejas de cultivo.
Marca: Thermo Scientific™ 173238
Descripción
Cree un entorno idóneo para el cultivo de células que consumen oxígeno y son sensibles al pH mediante sistemas Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ con gasificación activa. El sistema de flujo ayuda a garantizar una atmósfera controlada y sin contaminación en cada una de las bandejas de cultivo mediante una distribución equitativa de la mezcla de gases especificada por el usuario. Se comercializan para los modelos de 4, 10 y 40 bandejas.
- Consiga mayor rendimiento mediante entornos de cultivo celular controlados con distribución equitativa en cada una de las capas.
- Optimice la capacidad de producción sin cambiar las plataformas de cultivo celular.
- Desarrolle soluciones industriales usando la estufa microbiológica Cell Factory™ con gasificación activa
Especificaciones
Fábrica de células con gasificación activa | |
6 | |
Estéril | |
10 |
6 | |
Sistema con gasificación activa | |
6320 cm2 | |
Paquete/caja: 1/6 |