Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Centrifuge Bottle Adapters and Cushions
Código de producto. 10019010
Click to view available options
Capacidad:
200 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
Código de producto. 10019010
Marca: Thermo Scientific™ 377585
Aumente la funcionalidad de los equipos de laboratorio mediante adaptadores/almohadillas de frascos Thermo Scientific™™Nunc para centrífuga que han sido sometidos a pruebas de estanqueidad, son aptos para la mayoría de las centrífugas y cumplen los requisitos de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Aumente la funcionalidad de los equipos de laboratorio mediante adaptadores/almohadillas de frascos de centrífuga Thermo Scientific™ Nunc™, que han sido sometidos a pruebas de estanqueidad, son aptos para la mayoría de las centrífugas y cumplen los requisitos de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Los productos Nunc están fabricados con plásticos de alta calidad para su uso en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación, así como en la producción de vacunas y kits de diagnóstico.
Amortiguador de nilón para botella 200mL
• El lote
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador para centrífuga
Tipo de tubo Cónicos
Línea de productos Nunc
Material Plástico
Capacidad 200 ml
Para utilizar con (equipo) Tubos de 200 mL
Descripción Adaptador y almohadilla, nailon, para tubos de 200 ml
N.° por paquete 2
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.