Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de viales Cryobank con codificación Nunc™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12654526
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 mL
1 mL
1 mL
2 mL
5 mL
Color del tapón:
Azul
Rojo
Transparente
Verde
Codificación:
2D
Código de barras 2D
Ninguno
Tubo con código de barras 2D
Envase:
10 gradillas de 48/caja
192/caja
A granel, 11 bolsas de 48 tubos/caja
A granel, 20 bolsas de 48 tubos/caja
Gradilla baja negra, 96/960
Gradilla con cierre y tapa, 48/480
Tamaño de la unidad:
10 PCS
480 PCS
528 PCS
96 PCS
960 PCS
paquete de 192
paquete de 480
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón Codificación Envase unitSize
12654526 1 mL Rojo Código de barras 2D Gradilla baja negra, 96/960 960 PCS
12664526 0,5 mL Azul Código de barras 2D Gradilla baja negra, 96/960 10 PCS
12713386 2 mL Transparente Tubo con código de barras 2D 10 gradillas de 48/caja paquete de 480
15513714 2 mL Transparente 2D 10 gradillas de 48/caja paquete de 480
15523714 5 mL Transparente Ninguno 10 gradillas de 48/caja paquete de 480
12684526 0,5 mL Rojo Código de barras 2D Gradilla baja negra, 96/960 10 PCS
12674526 0,5 mL Verde Código de barras 2D Gradilla baja negra, 96/960 10 PCS
10741224 0,5 mL Transparente Código de barras 2D Gradilla baja negra, 96/960 960 PCS
10136412 1 mL Transparente Código de barras 2D Gradilla baja negra, 96/960 960 PCS
12644526 1 mL Verde Código de barras 2D Gradilla baja negra, 96/960 960 PCS
12634526 1 mL Azul Código de barras 2D Gradilla baja negra, 96/960 960 PCS
15347036 1 mL Azul Código de barras 2D Gradilla baja negra, 96/960 96 PCS
10588779 5 mL Transparente Código de barras 2D Gradilla con cierre y tapa, 48/480 480 PCS
10538219 2 mL Transparente Código de barras 2D Gradilla con cierre y tapa, 48/480 480 PCS
11381655 2 mL Transparente Código de barras 2D A granel, 20 bolsas de 48 tubos/caja 960 PCS
11796964 5 mL Transparente Código de barras 2D A granel, 11 bolsas de 48 tubos/caja 528 PCS
11792255 1 mL Transparente Código de barras 2D 192/caja paquete de 192
17 options
Código de producto. 12654526
Marca: Thermo Scientific™ 374120
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve la crioconservación al siguiente nivel con este sistema de viales con tubos de códigos de barras 2D en gradillas de formato de microplacas estándar para aplicaciones automatizadas o de sobremesa.
Optimice el almacenamiento criogénico tradicional y cuente una mayor densidad de almacenamiento en comparación con las cajas criogénicas estándar. Los sistemas de viales Cryobank con codificación Thermo Scientific™ Nunc™ incluyen códigos de barras 2D grabados con láser y gradillas con formato de microplaca estándar. Compatibles con la línea completa de lectores de códigos de barras 2D, equipos de tapado y destapado de tubos y opciones de etiquetado, los tubos Cryobank se pueden utilizar para el almacenamiento manual o automatizado de muestras biológicas hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido. Los productos Cryobank cumplen los principales requisitos de certificación y están disponibles en un intervalo de volumen de 0,5 a 5 ml.
Seguimiento seguro
  • El código de barras 2D permanente impreso con láser en el fondo de cada tubo permite leer y descodificar tubos inmediatamente sin necesidad de extraerlos de la gradilla, y permite asociar los datos con cada tubo
  • La estructura maciza de una pieza evita que las etiquetas se despeguen durante el almacenamiento criogénico, preservando así la identidad del material de las muestras
  • Gama de productos de lectura 2D para decodificar tubos individuales o gradillas con tamaño de microplaca completas; los lectores permiten una salida flexible para almacenar datos en varios formatos de base de datos
Formato de almacenamiento superior
  • Los tubos Cryobank están disponibles en gradillas de microplacas que ocupan poco espacio o se pueden almacenar en cajas criogénicas tradicionales para adaptarse al formato de almacenamiento que elija
  • El formato de microplaca es compatible con las pipetas manuales multicanal y con los equipos de manipulación de líquidos automatizados
  • La característica única de antirrotación permite la compatibilidad con equipos automatizados de tapado y destapado de tubos con opciones individuales, de 8 canales o de gradilla completa para adaptarse a diversos requisitos de rendimiento
  • El tapón de polipropileno con junta de elastómero termoplástico (TPE) ofrece un sellado superior durante el almacenamiento a altas o bajas temperaturas
  • La superficie de baja unión permite la máxima recuperación de muestras de baja concentración
Con certificación para satisfacer sus necesidades de almacenamiento
  • Disponen de certificación CE y cumplen los requisitos de IATA para el uso y transporte para diagnóstico
  • Con certificación de ausencia de ADNasa/ARNasa (0,5/1,0 ml), apirógenos (prueba de lisado del amebocito del Limulus), no tóxicos (prueba de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense [USP])
  • Nivel de garantía de esterilización 10-6 para el almacenamiento de muestras más sensible
Control de calidad exhaustivo
  • Los códigos de barras 2D se escanean y se cotejan con una base de datos completa de códigos de barras previos para garantizar que no existan duplicados en la línea de productos de tubos de almacenamiento Cryobank
  • Se realiza una validación de pruebas antifugas durante el proceso de fabricación para garantizar la integridad de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Rojo
Capacidad (métrico) 1 mL
Material Polipropileno (Tapa)
Esterilidad Estéril
Tipo Criogénico
Codificación Código de barras 2D
Tipo de vial Cryobank
Color Rojo (Cierre)
Envase Gradilla baja negra, 96/960
N.° por paquete 96
N.º por caja 960
Línea de productos Nunc