Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de viales Cryobank con codificación Nunc™
Descripción
Optimice el almacenamiento criogénico tradicional y cuente una mayor densidad de almacenamiento en comparación con las cajas criogénicas estándar. Los sistemas de viales Cryobank con codificación Thermo Scientific™ Nunc™ incluyen códigos de barras 2D grabados con láser y gradillas con formato de microplaca estándar. Compatibles con la línea completa de lectores de códigos de barras 2D, equipos de tapado y destapado de tubos y opciones de etiquetado, los tubos Cryobank se pueden utilizar para el almacenamiento manual o automatizado de muestras biológicas hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido. Los productos Cryobank cumplen los principales requisitos de certificación y están disponibles en un intervalo de volumen de 0,5 a 5 ml.
Seguimiento seguro
- El código de barras 2D permanente impreso con láser en el fondo de cada tubo permite leer y descodificar tubos inmediatamente sin necesidad de extraerlos de la gradilla, y permite asociar los datos con cada tubo
- La estructura maciza de una pieza evita que las etiquetas se despeguen durante el almacenamiento criogénico, preservando así la identidad del material de las muestras
- Gama de productos de lectura 2D para decodificar tubos individuales o gradillas con tamaño de microplaca completas; los lectores permiten una salida flexible para almacenar datos en varios formatos de base de datos
Formato de almacenamiento superior
- Los tubos Cryobank están disponibles en gradillas de microplacas que ocupan poco espacio o se pueden almacenar en cajas criogénicas tradicionales para adaptarse al formato de almacenamiento que elija
- El formato de microplaca es compatible con las pipetas manuales multicanal y con los equipos de manipulación de líquidos automatizados
- La característica única de antirrotación permite la compatibilidad con equipos automatizados de tapado y destapado de tubos con opciones individuales, de 8 canales o de gradilla completa para adaptarse a diversos requisitos de rendimiento
- El tapón de polipropileno con junta de elastómero termoplástico (TPE) ofrece un sellado superior durante el almacenamiento a altas o bajas temperaturas
- La superficie de baja unión permite la máxima recuperación de muestras de baja concentración
Con certificación para satisfacer sus necesidades de almacenamiento
- Disponen de certificación CE y cumplen los requisitos de IATA para el uso y transporte para diagnóstico
- Con certificación de ausencia de ADNasa/ARNasa (0,5/1,0 ml), apirógenos (prueba de lisado del amebocito del Limulus), no tóxicos (prueba de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense [USP])
- Nivel de garantía de esterilización 10-6 para el almacenamiento de muestras más sensible
Control de calidad exhaustivo
- Los códigos de barras 2D se escanean y se cotejan con una base de datos completa de códigos de barras previos para garantizar que no existan duplicados en la línea de productos de tubos de almacenamiento Cryobank
- Se realiza una validación de pruebas antifugas durante el proceso de fabricación para garantizar la integridad de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Verde |
| Capacidad (métrico) | 0,5 mL |
| Material | Polipropileno (Tapa) |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Criogénico |
| Codificación | Código de barras 2D |
| Tipo de vial | Cryobank |
| Color | Verde (cierre) |
| Envase | Gradilla baja negra, 96/960 |
| N.° por paquete | 96 |
| Mostrar más |