Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de viales Cryobank con codificación Nunc™
Descripción
Optimice el almacenamiento criogénico tradicional y cuente una mayor densidad de almacenamiento en comparación con las cajas criogénicas estándar. Los sistemas de viales Cryobank con codificación Thermo Scientific™ Nunc™ incluyen códigos de barras 2D grabados con láser y gradillas con formato de microplaca estándar. Compatibles con la línea completa de lectores de códigos de barras 2D, equipos de tapado y destapado de tubos y opciones de etiquetado, los tubos Cryobank se pueden utilizar para el almacenamiento manual o automatizado de muestras biológicas hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido. Los productos Cryobank cumplen los principales requisitos de certificación y están disponibles en un intervalo de volumen de 0,5 a 5 ml.
Seguimiento seguro
- El código de barras 2D permanente impreso con láser en el fondo de cada tubo permite leer y descodificar tubos inmediatamente sin necesidad de extraerlos de la gradilla, y permite asociar los datos con cada tubo
- La estructura maciza de una pieza evita que las etiquetas se despeguen durante el almacenamiento a temperaturas criogénicas, preservando así la identidad del valioso material de las muestras
- Se incluye una gama de productos de lectura de códigos de barras 2D para descodificar tubos individuales o gradillas de microplacas completas y los lectores permiten una salida flexible para el almacenamiento de datos en bases de datos de distintos formatos
Formato de almacenamiento superior
- Los tubos Cryobank están disponibles en gradillas de microplacas que ocupan poco espacio o se pueden almacenar en cajas criogénicas tradicionales para adaptarse al formato de almacenamiento que elija
- El formato de microplaca es compatible con las pipetas manuales multicanal y con los equipos de manipulación de líquidos automatizados
- La característica única de antirrotación permite la compatibilidad con equipos automatizados de tapado y destapado de tubos con opciones individuales, de 8 canales o de gradilla completa para adaptarse a diversos requisitos de rendimiento
- El tapón de polipropileno con junta de elastómero termoplástico (TPE) ofrece un sellado superior durante el almacenamiento a altas o bajas temperaturas
- La superficie de bajo nivel de unión permite la recuperación máxima de muestras de baja concentración
Con certificación para satisfacer sus necesidades de almacenamiento
- Disponen de certificación CE y cumplen los requisitos de IATA para el uso y transporte para diagnóstico
- Con certificación de ausencia de ADNasa/ARNasa (0,5/1,0 ml), apirógenos (prueba de lisado del amebocito del Limulus), no tóxicos (prueba de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense [USP])
- Nivel de garantía de esterilización 10-6 para el almacenamiento de muestras más sensible
Control de calidad exhaustivo
- Los códigos de barras 2D se escanean y se cotejan con una base de datos completa de códigos de barras previos para garantizar que no existan duplicados en la línea de productos de tubos de almacenamiento Cryobank
- Se realiza una validación de pruebas antifugas durante el proceso de fabricación para garantizar la integridad de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Nunc Cryobank 2.0 mL, 2D, con tapa, gradilla BC |
| Color del tapón | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Sistema de viales codificados Cryobank |
| Codificación | 2D |
| Tipo de vial | Cryobank |
| Color | Transparente |
| Envase | 10 gradillas de 48/caja |