Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Conical Tube Rack
Descripción
Manipule y transporte tubos de centrífuga de 200 ml en la gradilla de tubos cónicos Thermo Scientific™ Nunc™ instalada.
- Capacidad para 6 tubos con base cónica de 200 ml
- Fabricada con acero recubierto de epoxi
- Reutilizable y se puede limpiar con alcohol
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gradilla de tubos |
| Descripción | Gradilla para tubos cónicos de 200 ml |
| Color | Azul |
| Admite | Tubos cónicos, Tubos (6 mm) |
| Material | Acero con revestimiento de epoxi |
| Posiciones | 6 |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 1 |
| N.° por paquete | 1 |
| Cantidad | Cada uno |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.