Learn More
Thermo Scientific™ Tapones para viales Nunc™ Cryobank y Bank-It
Tapones de repuesto de colores Thermo Scientific Nunc para viales Nunc Cryobank y Bank-it; para uso manual o automatizado.—
208.00€ - 258.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Tipo | Cierre |
Codificación | Lectura con código de barras 2D |
Tipo de vial | Cryobank, Bank-It |
Envase | 10 gradillas de 96 tubos/caja |
Código de producto | Marca | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10309073
|
Thermo Scientific™
374017 |
Natural |
208.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10513724
|
Thermo Scientific™
374018 |
Verde |
258.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10135433
|
Thermo Scientific™
374019 |
Rojo |
258.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10772794
|
Thermo Scientific™
374021 |
Azul |
258.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Tapones de repuesto de colores Thermo Scientific Nunc para viales Nunc Cryobank y Bank-it; para uso manual o automatizado.—
Los viales Cryobank Thermo Scientific Nunc permiten al usuario un mejor seguimiento de sus viales criogénicos empleando un código bidimensional, la más alta densidad de almacenamiento del mercado y la capacidad de automatizar la colocación y la retirada de los tapones de los viales. Los tubos encajan con un clic en el rack y pueden manipularse sin riesgo de caída accidental.
Tapones colocados en racks para la reposición automatizada o manual de tapones usadosColocados en racks en un formato de microplaca de 96 pocillos para facilitar la recogida sin contaminación.
Especificaciones
Polipropileno | |
Lectura con código de barras 2D | |
10 gradillas de 96 tubos/caja | |
960 | |
Nunc&trade |
Cierre | |
Cryobank, Bank-It | |
96 | |
Tubos Cryobank y Bank-it de 0,5mL y 1,0mL |