Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de colores Nunc™ CryoTube™
Codifique con colores sus viales de muestra con los tapones de repuesto para viales CryoTube con rosca interna Nunc y con junta de silicona para ofrecer la máxima estanqueidad.
565.00€ - 645.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Línea de productos | Nunc™ |
Alertas:
No utilice los viales CryoTube con nitrógeno líquido en fase líquida a menos que estén contenidos herméticamente en un tubo Nunc CryoFlex™ (n.° de cat. 343958). El uso indebido podría hacer que el nitrógeno licuado quedara atrapado dentro del vial y produjera un aumento de la presión, lo que podría provocar una explosión o suponer un riesgo biológico. Utilice los procedimientos de seguridad adecuados descritos en el manual de crioconservación Nunc para manipular y desechar los viales CryoTube.
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11331615
|
Thermo Scientific™
336078 |
Transparente | Estéril |
645.00€
paquete de 2500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11341615
|
Thermo Scientific™
336081 |
Rojo | Estéril |
640.00€
paquete de 2500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11351615
|
Thermo Scientific™
336088 |
Azul | Estéril |
645.00€
paquete de 2500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11361615
|
Thermo Scientific™
336092 |
Amarillo | Estéril |
645.00€
paquete de 2500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11371615
|
Thermo Scientific™
336094 |
Surtido | Estéril |
645.00€
paquete de 2500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10444142
|
Thermo Scientific™
363436 |
Transparente | No estéril |
565.00€
paquete de 2500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Codifique con colores sus viales de muestra. Los tapones de colores Thermo Scientific™ Nunc™ CryoTube™ se usan con los viales CryoTube con rosca interna e incluyen una junta de silicona para ofrecer la máxima estanqueidad. Los viales CryoTube Nunc son los viales criogénicos utilizados con más frecuencia en todo el mundo y tienen su origen en los primeros viales criogénicos fabricados a principios de la década de los años sesenta. El diseño probado, el alto nivel de certificación y la extensa gama de viales ofrecen a los investigadores un amplio abanico de opciones para escoger el vial que mejor se adapte a su aplicación, con la seguridad de que las muestras podrán recuperarse viables e intactas.
No utilice los viales CryoTube con nitrógeno líquido en fase líquida a menos que estén contenidos herméticamente en un tubo Nunc CryoFlex™ (n.° de cat. 343958). El uso indebido podría hacer que el nitrógeno licuado quedara atrapado dentro del vial y produjera un aumento de la presión, lo que podría provocar una explosión o suponer un riesgo biológico. Utilice los procedimientos de seguridad adecuados descritos en el manual de crioconservación Nunc para manipular y desechar los viales CryoTube.Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Polipropileno | |
Nunc™ |