Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de centrifuga de plástico desechables Nunc™
Mantenga un alto nivel de precisión al tiempo que aumenta la seguridad en el laboratorio mediante estos tubos de plástico para centrífuga desechables, que son una excelente alternativa al vidrio.
Marca: Thermo Scientific™ 341661
Descripción
Mantenga un alto nivel de precisión al tiempo que aumenta la seguridad en el laboratorio mediante tubos de centrifuga de de plástico paradesechables Thermo Scientific™ Nunc™, que son una excelente alternativa al vidrio. Se prueba la fuerza centrífuga relativa (RCF) de los tubos seleccionados. El instrumental de laboratorio Nunc está fabricado con resinas de gran pureza y moldeado con los procedimientos más novedosos.
Características:- Los tubos de polietileno (PE) y polipropileno (PP) son particularmente útiles en serología, donde la baja adsorción de proteínas es de gran importancia.
- Los tubos de poliestireno (PS) son transparentes y aptos para una amplia variedad de aplicaciones.
- Los tubos de polipropileno y polietileno tienen una buena resistencia química y una alta resistencia mecánica.
- Hay disponibles varios tipos de tapones para una amplia variedad de aplicaciones que se adaptan a la mayoría de las centrífugas estándar.
Incluye:
Los números de catálogo 343141 y 345608 se suministran con tapones montados para un trabajo estéril.
Especificaciones
4 ml | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Redondo | |
Tubo para centrífuga |
Sí | |
1200 | |
Redondo | |
2,5 ml | |
3000 x g |