Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de centrifuga de plástico desechables Nunc™
Descripción
Mantenga un alto nivel de precisión al tiempo que aumenta la seguridad en el laboratorio mediante tubos de centrifuga de plástico desechables Thermo Scientific™ Nunc™, que son una excelente alternativa al vidrio. Se prueba la fuerza centrífuga relativa (RCF) de los tubos seleccionados. El instrumental de laboratorio Nunc está fabricado con resinas de gran pureza y moldeado con los procedimientos más novedosos.
Características:
- Los tubos de polietileno (PE) y polipropileno (PP) son particularmente útiles en serología, donde la baja adsorción de proteínas es de gran importancia.
- Los tubos de poliestireno (PS) son transparentes y aptos para una amplia variedad de aplicaciones.
- Los tubos de polipropileno y polietileno tienen una buena resistencia química y una alta resistencia mecánica.
- Hay disponibles varios tipos de tapones para una amplia variedad de aplicaciones que se adaptan a la mayoría de las centrífugas estándar.
Incluye:
Los números de catálogo 343141 y 345608 se suministran con tapones montados para un trabajo estéril.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 12 ml |
| Desechables | Sí |
| Material | Poliestireno |
| N.º por caja | 1200 |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma | Redondo |
| Forma del fondo | Redondo |
| Graduaciones | 5 y 10 ml |
| Tipo de producto | Tubo para centrífuga |
| RCF máx. | 3000 x g |