Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Dishes with Nunclon™ Supra Surface
Experience optimal performance with Thermo Scientific Nunc EasYDish dishes with Nunclon Supra surface treatment for culturing a wide variety of fastidious adherent cells.
Marca:  Thermo Scientific™ 150478
192.67 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17967422
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
Experience optimal performance with Thermo Scientific Nunc EasYDish dishes with Nunclon Supra surface treatment for culturing a wide variety of fastidious adherent cells. The beveled grip ring is easy to hold and stays secure in your gloved hand. Available in four sizes: 35, 60, 100, and 150 mm. Intended for general cell culture applications, the Nunclon Supra surface is more hydrophilic than the Nunclon Delta surface, enhancing the growth of finicky cell types under no-serum or low-serum conditions.
Thermo Scientific Nunc vessels with Nunclon Supra surface treatment are designed for culturing fastidious adherent cells. Intended for general cell culture applications, the Nunclon Supra surface is more hydrophilic than the Nunclon Delta surface, enhancing the growth of finicky cell types under no-serum or low-serum conditions.
The Nunclon Supra surface supports serum-free and coating-free culture of human mesenchymal stromal cells (MSCs), retaining their morphology and promoting high cell viability. Nunclon Supra cultureware is a great xeno-free solution for cell therapy research applications.
Features of Nunc EasYDish Dishes with Nunclon Supra Surface include:
• Consistent lot-to-lot performance
• Sterile with SAL 10-6
• Non-cytotoxic
• Non-pyrogenic
• Biocompatible per USP Class VI for raw materials
• Shelf life: 5 years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
No autoclavable
Clear
Single-use
Poliestireno
Estéril
80 Dishes
21 mm
Plano
145 cm2
Not Gridded
Round
Cell Culture Dish
10 Dishes
150 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Descubra cómo puede maximizar sus ahorros e impulsar su investigación al siguiente nivel con nuestros productos de gama alta de Gibco y Thermo Scientific.
    Promo Code: 24071
    Expires2025-06-30
  • Multiple Manufacturers
    Enamórate con grandes ahorros
    Promo Code: 24107
    Expires2025-03-28
Título del producto
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Dishes with Nunclon™ Supra Surface > 150 mm, 21 mm, 145 sq.cm
Para uso en laboratorios