Learn More
Thermo Scientific™ Sistema Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™
Ahorre un valioso espacio con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Cada sistema de un solo uso de 10 capas tiene una capacidad equivalente a la de 36 matraces T175.
326.00€ - 1545.00€
Specifications
Descripción | EasyFill Cell Factory |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Tipo de tapón | Ventilado |
Product Code | Brand | Área de cultivo | Capas de bandejas | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Área de cultivo | Capas de bandejas | Price | Quantity & Availability | ||||
10307913
|
Thermo Scientific™
140000 |
632 cm2 | 1 |
326.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10532714
|
Thermo Scientific™
140250 |
1264 cm2 | 2 |
438.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10237283
|
Thermo Scientific™
140360 |
2528 cm2 | 4 |
875.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10667193
|
Thermo Scientific™
140400 |
6320 cm2 | 10 |
405.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12729466
|
Thermo Scientific™
140410 |
6320 cm2 | 10 |
1130.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15604289
|
Thermo Scientific™
140440 |
25280 cm2 | 40 |
1545.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
Ahorre un valioso espacio con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Cada sistema de un solo uso de 10 capas tiene una capacidad equivalente a la de 36 matraces T175. El formato de cultivo celular de varias capas lineal es fácil de usar y facilita la capacidad de ampliación, lo cual es ideal para aplicaciones de investigación y aplicaciones a escala comercial.
- Sistema «listo para usar»
- Tapón de rosca ventilado grande
- Diseño de orificio versátil el vertido y el llenado aséptico
- Llenado y vaciado cinco veces más rápido en comparación con los matraces T175
- No se requieren accesorios para el sistema EasyFill Cell Factory
Para empezar, basta con verter el medio de directamente en la boca ancha del sistema EasyFill Cell Factory.
Garantía: 90 días
Specifications
EasyFill Cell Factory | |
Estéril | |
Ventilado |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.