Learn More
Thermo Scientific™ Microplaca de fondo plano Nunc™ Edge™ de 96 pocillos, sin tratamiento
La placa Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 proporciona una solución eficaz para evitar la evaporación y, a su vez, los riesgos asociados al efecto de borde.
168.00€ - 357.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
---|---|
Tapa | Con tapa |
Área de cultivo | 0,35 cm2/pocillo |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Línea de productos | Nunc™ |
Código de producto | Marca | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15573115
|
Thermo Scientific™
267427 |
50 Microplates |
168.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15583115
|
Thermo Scientific™
267544 |
160 Microplates |
357.00€
paquete de 160 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Minimice la evaporación de la placa y los riesgos asociados con el efecto de borde gracias a la placa de diseño exclusivo Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0, en lugar de la placa de 96 pocillos estándar. Si se llena con medios o agua estéril, el foso circundante actúa como tampón de evaporación durante la incubación ampliada, de modo que se obtienen células viables y uniformes en toda la placa de 96 pocillos, lo que a su vez mejora la productividad en los ensayos celulares. Gracias al uso de los 96 pocillos, los investigadores pueden planificar los experimentos de forma más eficaz, al reducir los costes y los residuos de productos.
Características- La placa Edge 2.0 proporciona una solución eficaz y económica para evitar la evaporación y, a su vez, los riesgos asociados con el efecto de borde.
- El foso incorporado circundante se divide en 4 depósitos seccionales, cada uno puede llenarse con entre 1,7 y 2,0 ml de agua estéril, tampón o medios.
- Reponga el líquido en los depósitos cada 3 días en la incubadora humidificada para garantizar la eficacia de la barrera de evaporación.
- El tratamiento de superficie de cultivo celular Nunclon™ Delta de los pocillos favorece la fijación y el crecimiento celular.
- La superficie no tratada está disponible para el cultivo celular en suspensión o ensayos generales basados en soluciones.
- Utilice la placa Edge 2.0 junto con el lector de microplacas multimodo Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX. El foso relleno de la placa funciona como control pasivo de humedad, lo que permite la incubación simultánea y la detección de señales durante aplicaciones a largo plazo con células vivas dentro del lector de placas.
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
0,35 cm2/pocillo | |
Nunc™ | |
Microplaca | |
Poliestireno | |
96 | |
Sin tratar | |
Menos residuos, menos recursos utilizados |
Con tapa | |
8 x 12 | |
Transparente | |
Brida baja | |
400 μl | |
Estéril | |
Plano |