Learn More
Thermo Scientific™ Placa blanca y negra de poliestireno Nunc™ F96 MicroWell™
BIOPHARMA
Código de producto. 10000631
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
N.º por caja:
50
160
Tamaño de la unidad:
160 PCS
paquete de 160
paquete de 50
Código de producto. 10000631
Marca: Thermo Scientific™ 237105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantice la uniformidad y la fiabilidad de los resultados con estas placas blancas y negras optimizadas para robótica, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
Garantice unos resultados uniformes y fiables con una diafonía mínima entre pocillos mediante la placa de poliestireno blanco y negro Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™. Con el diseño de alzaprima de brida baja, estas placas en blanco y negro de máxima calidad están optimizadas para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos. Disponibles tratadas o sin tratar para cultivo celular.
  • El fondo, la autofluorescencia y la diafonía mejoran con las microplacas Nunc negras o blancas.
  • Las microplacas negras se recomiendan para mediciones de fluorescencia, ya que presentan una luz con retrodispersión y una fluorescencia de fondo mínimas.
  • Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
  • Intervalo de volumen de trabajo: De 50 a 250 μl/pocillo
  • Selección de superficie Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta para ensayos basados en células
  • Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Formato Estándar
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 50 cajas
Color Negro
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 50 a 250 ml
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 50
N.° por paquete 1
Cantidad 50/caja
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.