Learn More
Thermo Scientific™ Placa blanca y negra de poliestireno Nunc™ F96 MicroWell™
Descripción
Garantice unos resultados uniformes y fiables con una diafonía mínima entre pocillos mediante la placa de poliestireno blanco y negro Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™. Con el diseño de alzaprima de brida baja, estas placas en blanco y negro de máxima calidad están optimizadas para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos. Disponibles tratadas o sin tratar para cultivo celular.
- El fondo, la autofluorescencia y la diafonía mejoran con las microplacas Nunc negras o blancas.
- Las microplacas negras se recomiendan para mediciones de fluorescencia, ya que presentan una luz con retrodispersión y una fluorescencia de fondo mínimas.
- Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
- Intervalo de volumen de trabajo: De 50 a 250 μl/pocillo
- Selección de superficie Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta para ensayos basados en células
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 160 cajas |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 50 a 250 ml |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.