Learn More
Thermo Scientific™ Microplaca de fondo plano Nunc™ MicroWell™ de 96 pocillos, con tratamiento Nunclon Delta
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
283.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21940" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21940" para aplicar la oferta.
Click to view available options
N.° de pocillos:
96
N.° por paquete:
1 Microplate
10 Microplates
N.º por caja:
160 Microplates
50 Microplates
Descripción
Garantice la uniformidad y la fiabilidad de los resultados con la placa blanca de poliestireno de alta calidad Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™. Estas placas blancas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos, y se han diseñado con características clave para la adquisición de imágenes.
- El fondo, la autofluorescencia y la diafonía mejoran con las microplacas Nunc negras o blancas.
- Las microplacas negras se recomiendan para mediciones de fluorescencia, ya que presentan una luz con retrodispersión y una fluorescencia de fondo mínimas.
- Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
- Intervalo de volumen de trabajo: De 50 a 250 μl/pocillo
- Selección de superficie Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta para ensayos basados en células
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Código de barras | Código de barras personalizado disponible |
Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
Los recipientes | Certificado Nunclon Delta para formación de monocapa, eficacia de clonación, no citotóxico, no pirogénico y esterilidad |
Tapa | Con tapa |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Envase | 1/paq., 50/caja |
Línea de productos | Nunc™ |
Color | Blanco |
Tipo de producto | Microplaca |
Estilo de falda | Alzaprima de brida baja |