Learn More
Thermo Scientific™ Placas de 96 pocillos Nunc™ FluoroNunc™/LumiNunc™
Use las placas de 96 pocillos FluoroNunc/LumiNunc para inmunoensayos cuantitativos y cualitativos en fase sólida (por ejemplo, FLISA) y ensayos de unión.
Marca:  Thermo Scientific™ 437796
161.43 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.95200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10366281
  • 272.00€ / paquete de 60
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Use las placas sólidas de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc FluoroNunc/LumiNunc para inmunoensayos cuantitativos y cualitativos en fase sólida (por ejemplo, FLISA) y ensayos de unión. Las placas Thermo Scientific Nunc Immuno ofrecen resultados fiables lote a lote y reproducibles pocillo a pocillo, y cuentan con el respaldo de los certificados y patrones de calidad más prestigiosos del sector.
Características:
  • La placa tiene un formato de dimensiones SBS y se adapta al equipo estándar
  • Disponibilidad de pocillos con fondo plano o en forma de C
  • Selección de superficie PolySorp™ o MaxiSorp™
  • Disponibilidad de placas negras, blancas o transparentes
  • Homogeneidad/reproducibilidad de unión certificadas
Selección de superficie:
  • PolySorp: Superficie hidrofóbica que fija preferentemente biomoléculas que tienen dominios hidrofóbicos.
  • MaxiSorp: Superficie hidrofílica optimizada para la fijación de IgG además de mostrar un aumento de fijación de muchas otras proteínas y biomoléculas con carácter hidrofílico/hidrofóbico. Disponible con o sin un lote específico.
  • Prueba de rendimiento mediante un ensayo de unión de (% de CV de pocillo a pocillo inferior al 5 % para las placas transparentes e inferior al 10 % para las placas de color) Los productos probados incluyen un certificado.
Blanco:
  • Ofrece la máxima reflexión
  • Autofluorescencia y autoluminiscencia mínimas
Negro:
  • Minimiza el fondo en lecturas de fluorescencia
  • Minimiza la luz con retrodispersión
  • Minimiza la diafonía
Transparente:
  • Para fluorescencia resuelta en el tiempo
Compatible con:
Compatible con tapas de placas MicroWell™, banda de sellado y membrana transpirable.
Especificaciones
Especificaciones
Hidrófilo
Estándar
2,5 cm2
8 x 12
Adsorción
Blanco
Poliestireno
250 μl
Redondo
5
Anticuerpos (glucoproteínas)
Con certificado para la absorción de IgG; % de CV de pocillo a pocillo inferior al 10 %.
Con tapa
Quimioluminiscente
60 cajas
Nunc™
Microplaca
96
MaxiSorp
60
Ninguno