Learn More
Thermo Scientific™ Placas de 96 pocillos Nunc™ FluoroNunc™/LumiNunc™
Use las placas de 96 pocillos FluoroNunc/LumiNunc para inmunoensayos cuantitativos y cualitativos en fase sólida (por ejemplo, FLISA) y ensayos de unión.
Marca: Thermo Scientific™ 437958
Detalles adicionales : Peso : 3.20000kg
Descripción
Use las placas sólidas de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc FluoroNunc/LumiNunc para inmunoensayos cuantitativos y cualitativos en fase sólida (por ejemplo, FLISA) y ensayos de unión. Las placas Thermo Scientific Nunc Immuno ofrecen resultados fiables lote a lote y reproducibles pocillo a pocillo, y cuentan con el respaldo de los certificados y patrones de calidad más prestigiosos del sector.
- Placa con dimensiones SBS adaptable a equipo estándar
- Disponibilidad de pocillos con fondo plano o en forma de C
- Selección de superficie PolySorp™ o MaxiSorp™
- Disponibilidad de placas negras, blancas o transparentes
- Homogeneidad/reproducibilidad de fijación certificadas
Selección de superficie
PolySorp: superficie hidrófoba que une preferentemente biomoléculas con dominios hidrófobos
MaxiSorp: superficie hidrófila optimizada para la unión de IgG con una mayor capacidad de unión de muchas otras proteínas y biomoléculas con propiedades hidrófilas/hidrófobas (disponible con o sin un lote específico)
- Prueba de rendimiento mediante un ensayo de unión de (% de CV de pocillo a pocillo inferior al 5 % para las placas transparentes e inferior al 10 % para las placas de color) (los productos probados incluyen un certificado)
Blanca
- Ofrece la máxima reflexión
- Autofluorescencia y autoluminiscencia mínimas
Negra
- Minimiza el fondo en lecturas de fluorescencia
- Minimiza la luz con retrodispersión
- Minimiza la diafonía
Transparente
- Para fluorescencia resuelta en el tiempo
Compatible con:
Compatible con tapas para placas MicroWell™, cinta de sellado y membrana transpirable
Especificaciones
Hydrophilic | |
Standard | |
2.5 cm2 | |
8 x 12 | |
Adsorption | |
Transparente | |
Polystyrene | |
250 µl | |
C | |
5 | |
Antibodies (Glycoproteins) |
Con certificado para la absorción de IgG; % de CV de pocillo a pocillo inferior al 10 %. | |
With Lid | |
Colorimétrico | |
60 Cases, 5 Pk. | |
Nunc | |
Microplate | |
96 | |
MaxiSorp | |
60 | |
None |