Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ High Density Cell Factory™ Systems
Diseñados para aumentar la producción de cultivos celulares y mejorar la productividad con el mismo tamaño que un sistema Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ estándar.
432.00€ - 1415.00€
Especificaciones
Descripción | Sistema de alta densidad Nunc Cell Factory |
---|---|
Material | Poliestireno |
N.° por paquete | 1 |
Tipo de tapón | Ventilado |
Código de producto | Marca | Área de cultivo | Capas de bandejas | N.° por paquete | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Área de cultivo | Capas de bandejas | N.° por paquete | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15614289
|
Thermo Scientific™
169102 |
32864 cm | 52 | 1 | 1 |
1415.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15550334
|
Thermo Scientific™
169118 |
8216 cm | 13 | 1 | 3 |
1040.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 26-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
16659752
|
Thermo Scientific™
169160 |
1896 cm | 3 | 1 | 4 |
432.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 04-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Los sistemas de alta densidad Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ ofrecen un 30 % más de área de superficie y producción que el sistema Cell Factory estándar o los sistemas de bandejas múltiples similares para el cultivo celular adherente.Los beneficios económicos son inmediatos, ya que influyen en muchas funciones de la organización y permiten a los usuarios finales optimizar la superficie de fabricación de cultivos celulares, reducir el uso de materiales y mano de obra e incrementar la producción de cultivos celulares.
- Aumente su producción con un 30 % más de área de superficie y producción* con el tamaño del sistema Nunc Cell Factory estándar
- Mejore su productividad e incremente la eficacia de la manipulación y la mano de obra mediante la obtención de mayores resultados en un solo ciclo
- Mejore el coste de sus procesos y aumente la capacidad de fabricación sin inversión de capital
- Aproveche las oportunidades para el medio ambiente Mediante un consumo inferior y la reducción de los costes de descontaminación y eliminación de residuos
Especificaciones
Sistema de alta densidad Nunc Cell Factory | |
Poliestireno | |
1 | |
Ventilado |