Learn More
Thermo Scientific™ Tapas Nunc™ Immuno TSP
Código de producto. 10429962
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Case of 50
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
10429962 Case of 50 paquete de 50
1 options
Código de producto. 10429962
Marca: Thermo Scientific™ 445497
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Simplifique la detección de hibridomas gracias a las tapas Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno TSP para la producción de anticuerpos. Para su uso en inoculaciones de bacterias de placas de 96 pocillos.
Simplifique la detección de hibridomas gracias a las tapas Thermo Scientific™ Nunc™Immuno TSP para la producción de anticuerpos. Para su uso con Thermo Scientific™  Nunc™ OmniTray™  para inoculaciones de bacterias en placas de 96 pocillos. Las tapas Nunc Immuno TSP presentan propiedades uniformes de adsorción para una detección eficaz.
  • Ideal para detectar cultivos de hibridoma y para producir anticuerpos
  • Para la detección de hibridomas se monta en la tapa OmniTray
  • Propiedades uniformes de adsorción
  • Tapa de 96 pines para inoculaciones de bacterias de placas de 96 pocillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Descripción Tapa de inoculación
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 127,4 mm
N.º por caja 50
N.° por paquete 1
Cantidad Case of 50
Anchura (métrico) 85,3 mm
Para utilizar con (aplicación) Análisis de detección de hibridomas
Tipo de producto Tapa de placa
Línea de productos Nunc
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos, OmniTray
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.