Learn More
Thermo Scientific™ Lavadores manuales de placa Immuno Nunc™
Lave fácilmente una gran variedad de placas de pocillos mediante estos lavadores manuales de placa Immuno disponibles en versiones de 8 y 12 canales para adaptarse a todas las placas de 96 pocillos.
1053.00€ - 1155.60€
Especificaciones
Color | White |
---|---|
Tipos de placas | 96-Well Plates |
Tipo | Plate Washer |
Incluye | Spare parts kit, ruler and rack. |
Anchura (imperial) | 4.5 in. |
Descripción
Lave fácilmente una gran variedad de placas de pocillos mediante lavadores manuales de placa Thermo Scientific™ Immuno Nunc™. Estos lavadores son ideales para laboratorios con baja capacidad de procesamiento que no tienen lavadoras de microplacas, y están disponibles en versiones de 8 y 12 canales para adaptarse a todas las placas de 96 pocillos.
Características:
- Ofrecen un lavado uniforme y eficaz
- Pueden esterilizarse en autoclave para una esterilización a 121 °C (250 °F)
- Se ajustan a todas las formas de pocillos
- No es necesario realizar conexiones eléctricas
- Su diseño elimina el exceso de llenado y la contaminación cruzada
Especificaciones:
- 26 x 11,5 x 9,5 cm (10,25 x 4,5 x 3,75 pulg) (L x An x F)
Incluye:
- Dos tornillos de apriete manual y una regla para realizar ajustes para distintos tipos de pocillos
- Estante como soporte para un almacenamiento seguro
- Kit de piezas de repuesto para mantenimiento periódico e hilo de limpieza que incluye cinco juntas tóricas diferentes y un resorte
Especificaciones
White | |
Plate Washer | |
4.5 in. | |
10.25 in. | |
3.75 in. |
96-Well Plates | |
Spare parts kit, ruler and rack. | |
11.5 cm | |
26 cm | |
9.5 cm |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.