Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Nunc™ Lab-Tek™
Potencie el crecimiento de células dependientes de anclaje directamente sobre el portaobjetos de microscopio mediante la cámara extraíble exclusiva del sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™.
Marca: Thermo Scientific™ 171080
Detalles adicionales : Peso : 0.08200kg
Descripción
Potencie el crecimiento celular, tiña y examine células directamente sobre el portaobjetos con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™, que consta de una cámara de medios de poliestireno unida a un portaobjetos de microscopio. La superficie del portaobjetos está especialmente tratada para cultivos celulares adherentes. Elija entre un portaobjetos de vidrio sódico-cálcico lavado especializado o portaobjetos de plástico Permanox optimizado para fijación celular. La cámara de medios se puede extraer fácilmente sin necesidad de herramientas.
- Amplia gama de formatos y número de pocillos para satisfacer sus necesidades de aplicaciones
- Disponible con un portaobjetos de plástico resistente a disolventes Permanox para cultivo celular adherente
- Superficie de escritura para una cómoda identificación de las muestras
- Ahorro de tiempo y reactivos debido al crecimiento de células directamente en el portaobjetos del microscopio
- En configuraciones de 1, 2, 4, 8 y 16 pocillos; todos miden 25 × 75 mm
- La junta de silicona de uso médico puede retirarse para la colocación de cubreobjetos
- No es necesaria la transferencia de células antes de su visualización/tinción
- Útil para pruebas víricas y de micoplasma, estudios de cromosomas, pruebas de toxicidad e inmunocitología
- Apto para su uso con marcadores fluorescentes
- Estériles
Especificaciones
16 | |
Cubreobjetos de vidrio para cámara de cultivo sobre portaobjetos de 16 pocillos | |
Vidrio |
Transparente | |
Cultivo celular | |
96 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.