Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™
Permita el crecimiento celular directamente sobre un portaobjetos de microscopio de vidrio con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide.
Marca: Thermo Scientific™ 154852
397.69 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.35100kg
Descripción
Permita el crecimiento celular (p. ej., neuronas) directamente en un portaobjetos de vidrio aminado con el sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ que incorpora una superficie de crecimiento de CC2 modificada químicamente que imita los caracteres del revestimiento de polilisina. Disponible en formatos de 1, 2, 4 y 8 pocillos con cámaras de medios extraíbles.
- Permanece estable y uniforme durante más de un año sin refrigeración
- La cubierta con lengüetas permite el intercambio de gases al tiempo que minimiza la evaporación
- Estéril
- El separador de portaobjetos permite separar la cámara del portaobjetos de vidrio
- Proporciona lugares de unión óptimos para células exigentes
- Área de escritura de color azul claro
Incluye: herramienta de extracción
Especificaciones
2 | |
Poliestireno | |
Cultivo celular | |
De 1.0 a 2.0 ml | |
16 | |
Estéril |
4.0 cm² | |
Portaobjetos con cámara de 2 pocillos, con pocillos extraíbles | |
Vidrio CC2 (imita la polilisina) | |
Tapa de poliestireno transparente con asas en la parte superior y lateral para manipulaciones asépticas | |
74 x 25 mm | |
Transparente |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.