Learn More
Thermo Scientific™ Cubreobjetos de vidrio con cámara Nunc™ Lab-Tek™ II
Cultive y visualice las células vivas en un único dispositivo. Este cubreobjetos tiene las características ópticas óptimas que se necesitan para la microscopía de alta capacidad de ampliación y el análisis de imágenes confocales.
Marca: Thermo Scientific™ 155409
Descripción
Cultive, examine y analice las células vivas en un único dispositivo. El cubreobjetos de vidrio con cámara Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II con base de vidrio de borosilicato n.º 1,5 ofrece las características ópticas óptimas requeridas para la microscopía de alta capacidad de ampliación y el análisis de imágenes confocales. Disponible en formatos de 1, 2, 4 y 8 pocillos. La estructura de la cámara superior no se puede quitar del cubreobjetos.
- Cámara de medios de poliestireno no desmontable fijada firmemente sobre un cubreobjetos de borosilicato extrafino (n.° 1,5) para ofrecer una visualización óptima con microscopía invertida de alta potencia
- El intercambio de gases se consigue con una evaporación mínima a través de la cubierta de poliestireno con lengüetas
- Para el cultivo y la visualización de células vivas
- Estéril
Información sobre pedidos:
Se suministra estéril en prácticas bandejas de incubación apilables.
Especificaciones
8 | |
Poliestireno | |
Cultivo celular | |
De 0.2 a 0.5 ml | |
Tapa de poliestireno transparente con asas en la parte superior y lateral para manipulaciones asépticas | |
55 x 24 mm | |
Transparente |
0.7 cm² | |
Cubreobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos no extraíbles | |
Vidrio borosilicatado 1.5 | |
De 0.16 a 0.19 mm | |
16 | |
Estéril |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.