Learn More
Thermo Scientific™ Placas Petri Nunc™ Lab-Tek™
Cultive hongos, bacterias y otros microorganismos con las placas Petri Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™.
Marca: Thermo Scientific™ 4021
1184.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Cultive hongos, bacterias y otros microorganismos con las placas Petri Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™.
- Disponibles con una rejilla moldeada
- Funciona bien con dispensadores automáticos
- Placa de contacto muy útil para el muestreo en hospitales, así como para las industrias farmacéuticas y de ciencias de la alimentación
- Compatibles con sistemas automatizados
Especificaciones
Con ventilación, sin anillo de apilamiento | |
79 cm2 | |
Placa de Petri | |
Sí |
Plano | |
Cuadrada | |
1 |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1336741 | Certificado de conformidad | 09/12/2024 | 4021 |
1303884 | Certificado de conformidad | 09/12/2024 | 4021 |
1361106 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 4021 |
1305898 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 4021 |
1396407 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 4021 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.