Learn More
Thermo Scientific™ Tapas para microplacas Nunc™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10265502
Click to view available options
Plate Compatibility:
Placa de 384 pocillos
Placa de 96 pocillos
Placas de 384 pocillos, placas de 1536 pocillos
Placas de 384/1536 pocillos, OmniTray
Todas las microplacas
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Anillos de condensación:
No
Sí
Esquinas recortadas:
Lado largo
No
Tamaño de la unidad:
60 PCS
paquete de 100
paquete de 120
paquete de 180
paquete de 50
paquete de 60
Código de producto. 10265502
Marca: Thermo Scientific™ 253623
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja las muestras de la contaminación y la evaporación durante el procesamiento de ensayos, la incubación o el almacenamiento con estas tapas de microplacas.
Proteja las muestras de la contaminación y la evaporación durante el procesamiento de ensayos, la incubación o el almacenamiento con las tapas de microplacas Thermo ScientificTM NuncTM.
  • Las tapas son aptas para su uso con cualquier placa estándar
  • Las tapas de 96 pocillos incluyen anillos de condensación individuales
  • Las tapas disponen de muescas para una rápida orientación
  • Las tapas universales se pueden utilizar en todas las placas de altura estándar del mercado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 127 x 85 x 4,6 mm
Material Poliestireno
Esterilidad No estéril
N.° de pocillos 384/1536
Altura (métrico) 4,6 mm
Longitud (imperial) 5 in
Longitud (métrico) 127 mm
Anillos de condensación Sí
Altura (imperial) 0,18 in
N.º por caja 100
N.° por paquete 25
Dimensiones (L x An) 5 x 3,35 in (127 x 85 mm)
Barrera de evaporación
Anchura (imperial) 3,35 in
Anchura (métrico) 85 mm
Tipo de producto Tapas LowBot
Línea de productos Nunc
adhesivo/a/s Ninguno
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +80 °C
Forma del pocillo Todas las formas de pocillos
Plate Compatibility Todas las microplacas
Esquinas recortadas No
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.