Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Microscope Slides
Cambie los portaobjetos de vidrio por los portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ para microscopio, que ofrecen una mejor fijación celular.
549.00€ - 585.00€
Specifications
N.º por caja 100
N.° por paquete 20
Esterilidad Estériles
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 25 mm
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Material Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Material Price Quantity & Availability  
10526371
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
160005
Permanox
549.00€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Add to basket
10788091
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
960004
Poliestireno
585.00€
paquete de 100
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
Consiga un crecimiento y una fijación celular similares a los matraces y placas de cultivo celular estándar con los portaobjetos de microscopio de plástico Thermo Scientific™ Nunc™. Disponibles en plástico de poliestireno o Permanox.
  • El tratamiento superficial de los portaobjetos de plástico garantiza una fijación y un crecimiento celular óptimos, similares a los de los recipientes de cultivo celular normales
Garantía: 90 días
Specifications
Specifications
100
Estériles
25 mm
75 x 25 mm
20
75 mm
Tratados para cultivo celular
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.