Learn More
Thermo Scientific™ Placa de fondo transparente/negra de 96 pocillos, superficie TC
Código de producto. 10281092
Click to view available options
Cantidad:
30/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. 10281092
Marca: Thermo Scientific™ 165305
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Color:negro, fondo transparente. Esterilidad:estéril. Tapa:con tapa. Tipo: Base de polímero óptico
Las placas de fondo óptico de 96 pocillos con base de polímeros Thermo Scientific™ Nunc MicroWell tienen estructuras superiores negras o blancas de poliestireno macizo con una película de poliestireno en la base de la placa. Las placas se han optimizado para fluorescencia y luminiscencia en aplicaciones de cultivo celular y microscópicas.
Placas con estructura superior de poliestireno blanco o negro y fondo de polímero o de cubreobjetos, que combinan la claridad óptica del poliestireno virgen cristalino con la superficie óptima y son idóneas para un gran abanico de aplicaciones HTS.
  • El fondo, la autofluorescencia y la diafonía mejoran con las microplacas Nunc negras o blancas.
  • Las microplacas negras se recomiendan para mediciones de fluorescencia, ya que presentan una luz con retrodispersión y una fluorescencia de fondo mínimas.
  • Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
  • Disponibilidad en negro para pruebas de fluorescencia, y en blanco para ensayos de luminiscencia y fluorescencia; ambas con fondo transparente
  • Placa con base de polímero
  • Volumen de trabajo: 50-200 μl/pocillo
  • Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Información para pedidos:
Los números de referencia 152040, 152036, 152028 y 152037 se fabrican en un entorno limpio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase Paquete de 10, 30 cajas
Línea de productos Nunc
Color Negro, Fondo transparente
Tipo de producto Base de polímero óptico
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 400 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 50 a 200 mL
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 30
N.° por paquete 10
Cantidad 30/Cs.
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.