Learn More
Thermo Scientific™ Placa de 96 pocillos, , superficie no tratada, sin tapa, no estéril, paquete de 10
Las placas de poliestireno transparente son ideales para mediciones ópticas. El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
Marca: Thermo Scientific™ 260836
Descripción
Las microplacas Thermo Scientific™ Nunc MicroWell de 96 pocillos se han optimizado para su uso con robótica, lectores automatizados y sistemas de manipulación de líquidos. Las microplacas de 96 pocillos se utilizan para la detección de antibióticos, los ensayos basados en células y los compuestos para el cribado. La forma con fondo plano es perfecta para las mediciones ópticas y microscópicas. Nuestras placas son de alta calidad y permiten obtener resultados fiables y uniformes.
- El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
- El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
- Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
- Tratada para cultivo celular: La superficie tratada para cultivo celular Nunclon™ Delta es una superficie hidrófila que facilita la fijación y la proliferación celulares
- Las placas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Código de barras personalizado disponible | |
Sin tapa | |
8 x 12 | |
Nunc™ | |
Microplaca | |
400 μl | |
No estéril | |
Plano | |
10 |
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Placa de 96 pocillos con fondo en F, sin tratamiento, transparente, sin tapa, no estéril (paquete de 10, caja de 180) | |
10 paquetes, 180 cajas | |
Transparente | |
Poliestireno | |
96 | |
Sin tratar | |
180 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.