Learn More
Thermo Scientific™ Placa de 96 pocillos, superficie no tratada, sin tapa, no estéril, paquete de 5
BIOPHARMA
Código de producto. 10078850
Change view
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
Sin tratar
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
Código de producto. Tratamiento de superficie unitSize
10078850 Sin tratar paquete de 60
1 options
Código de producto. 10078850
Marca: Thermo Scientific™ 269620
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estas microplacas se han optimizado para robótica, lectores automáticos y sistemas de manipulación de líquidos. Ideales para la detección de antibióticos, ensayos celulares y detección de compuestos.
Las microplacas Thermo Scientific™ Nunc MicroWell de 96 pocillos se han optimizado para su uso con robótica, lectores automatizados y sistemas de manipulación de líquidos. Las microplacas de 96 pocillos se utilizan para la detección de antibióticos, los ensayos basados en células y los compuestos para el cribado. La forma con fondo plano es perfecta para las mediciones ópticas y microscópicas. Nuestras placas son de alta calidad y permiten obtener resultados fiables y uniformes.
  • El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
  • El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
  • Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
  • Las placas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
  • Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Código de barras personalizado disponible
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Tapa Sin tapa
Descripción Placa de 96 pocillos con fondo en F, sin tratamiento, transparente, sin tapa, no estéril (paquete de 5, caja de 60)
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 5/paq., 60/caja
Línea de productos Nunc
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 60
N.° por paquete 5
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.