Learn More
Thermo Scientific™ Placa d 96 pocillos, superficie recubierta de colágeno I, paquete de 5
Color:transparente; Tapa:con tapa
Marca: Thermo Scientific™ 152038
Descripción
Las microplacas Thermo Scientific™ Nunc MicroWell de 96 pocillos se han optimizado para su uso con robótica, lectores automatizados y sistemas de manipulación de líquidos. Las microplacas de 96 pocillos se utilizan para la detección de antibióticos, los ensayos basados en células y los compuestos para el cribado. La forma con fondo plano es perfecta para las mediciones ópticas y microscópicas. Nuestras placas son de alta calidad y permiten obtener resultados fiables y uniformes.
- El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
- El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
- Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
- Tratada para cultivo celular: La superficie tratada para cultivo celular Nunclon™ Delta es una superficie hidrófila que facilita la fijación y la proliferación celulares
- Las placas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
- Fabricación aséptica
Especificaciones
Placa de 96 pocillos con fondo en F, colágeno I, transparente, con tapa | |
400 μl | |
Case of 20 | |
20 | |
Colágeno tipo I | |
96 | |
8 x 12 | |
5/paquete, 20/caja | |
Plano |
Poliestireno | |
Microplaca | |
5 | |
Transparente | |
Fabricado asépticamente | |
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Nunc™ | |
Código de barras personalizado disponible |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.