Learn More
Thermo Scientific™ Microplaca de fondo plano Nunc™ MicroWell™ de 96 pocillos, con tratamiento Nunclon Delta
Click to view available options
N.° de pocillos:
96
N.° por paquete:
1 Microplate
10 Microplates
N.º por caja:
180 Microplates
50 Microplates
Descripción
Las microplacas Thermo Scientific™ Nunc MicroWell de 96 pocillos se han optimizado para su uso con robótica, lectores automatizados y sistemas de manipulación de líquidos. Las microplacas de 96 pocillos se utilizan para la detección de antibióticos, los ensayos basados en células y los compuestos para el cribado. La forma con fondo plano es perfecta para las mediciones ópticas y microscópicas. Nuestras placas son de alta calidad y permiten obtener resultados fiables y uniformes.
- El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
- El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
- Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
- Tratada para cultivo celular: La superficie tratada para cultivo celular Nunclon™ Delta es una superficie hidrófila que facilita la fijación y la proliferación celulares
- Las placas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Especificaciones
Código de barras | Código de barras personalizado disponible |
Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
Tapa | Sin tapa |
Descripción | Placa de 96 pocillos, Nunclon Delta, transparente, sin tapa, estéril (paquete de 1, caja de 50) |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Envase | 1/paq., 50/caja |
Línea de productos | Nunc™ |
Color | Transparente |
Tipo de producto | Microplaca |
Estilo de falda | Reborde alto |