Learn More
Thermo Scientific™ Placa de negra de fondo transparente de 96 pocillos, superficie recubierta de colágeno I, paquete de 5
Color:negro, fondo transparente. Tapa:con tapa. Tipo: Base de polímero óptico
Marca:  Thermo Scientific™ 152036
1330.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10144062
  • 1405.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las placas de fondo óptico de 96 pocillos con base de polímeros Thermo Scientific™ Nunc MicroWell tienen estructuras superiores negras o blancas de poliestireno macizo con una película de poliestireno en la base de la placa. Las placas se han optimizado para fluorescencia y luminiscencia en aplicaciones de cultivo celular y microscópicas.
Placas con estructura superior de poliestireno blanco o negro y fondo de polímero o de cubreobjetos, que combinan la claridad óptica del poliestireno virgen cristalino con la superficie óptima y son idóneas para un gran abanico de aplicaciones HTS.
  • El fondo, la autofluorescencia y la diafonía mejoran con las microplacas Nunc negras o blancas.
  • Las microplacas negras se recomiendan para mediciones de fluorescencia, ya que presentan una luz con retrodispersión y una fluorescencia de fondo mínimas.
  • Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
  • Disponibilidad en negro para pruebas de fluorescencia, y en blanco para ensayos de luminiscencia y fluorescencia; ambas con fondo transparente
  • Placa con base de polímero
  • Volumen de trabajo: 50-200 μl/pocillo
  • Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
  • Fabricación aséptica
Información para pedidos:
Los números de referencia 152040, 152036, 152028 y 152037 se fabrican en un entorno limpio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Poliestireno
De 50 to 200 μl
Case of 20
20
Colágeno tipo I
96
8 x 12
5/paquete, 20/caja
Plano
400 μl
Base de polímero óptico
5
Blanco
Fabricación aséptica
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Nunc™
Código de barras personalizado disponible
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Placa de negra de fondo transparente de 96 pocillos, superficie recubierta de colágeno I, paquete de 5 > Placa negra de 96 pocillos con superficie de colágeno I
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.