Learn More
Thermo Scientific™ Placa de 96 pocillos, superficie UpCell sensible a la temperatura, paquete de 1
BIOPHARMA
Color: transparente; Esterilidad: estéril; Tapa: con tapa
Marca:  Thermo Scientific™ 174897
Código de producto. 10609114
  • 393.00€ / paquete de 8
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Procese la recolección no enzimática de células adherentes para la preservación de la viabilidad de las células y proteínas de superficie con la superficie sensible a la temperatura de las microplacas Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™. Solamente tiene que transferir el cultivo a temperatura ambiente para recolectar las células en suspensión.
Superficie Thermo Scientific Nunc UpCell
La superficie UpCell es una superficie de cultivo celular con respuesta a la temperatura que permite la recogida no enzimática de células adherentes para la conservación de la viabilidad celular y las proteínas de superficie.
Un polímero poli(N-isopropilacrilamida) (PNIPAAm) sensible a la temperatura se injerta en la superficie de poliestireno tratada para cultivo celular estándar. A 37 °C, el polímero covalentemente unido permite que las células se adhieran a la placa y crezcan con normalidad. A temperatura ambiente, la poli(N-isopropilacrilamida) se une al agua e hincha, liberando las células adheridas junto con las matrices extracelulares. Las células se disocian del sustrato de cultivo sin tripsina.
Características:
  • La hidrofilicidad de la superficie UpCell cambia con la temperatura externa, permitiendo que las células se separen
  • Sin necesidad de enzimas de disociación, asegurando proteínas de superficie celular intactas
  • No hay necesidad de raspado físico, lo que da lugar a una alta viabilidad celular.
  • Vida útil: 3 años a partir de la fecha de fabricación.
Recomendada para:
  • Pasajes de cultivos celulares
  • Análisis posteriores de células individuales (por ejemplo, citometría de flujo)
  • Solo para uso en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Placa de 96 pocillos con fondo en F, UpCell, transparente, con tapa, estéril (paquete de 1, caja de 8)
200 μl
8/caja
8
Tratamiento con UpCell, sensible a la temperatura
96
8 x 12
1/paq., 8/caja
Plano
Poliestireno
Microplaca
1
Transparente
Estériles
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Nunc™
Código de barras personalizado disponible
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.