Learn More
Thermo Scientific™ Minibandejas Nunc™ MicroWell™
Click to view available options
Número de pocillos:
60
72
Cierre incluido:
Cierre no incluido
Tapón incluido
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
100 PCS
480 PCS
paquete de 100
paquete de 400
paquete de 480
Descripción
Disponga de más espacio en los congeladores y las incubadoras del laboratorio con las minibandejas Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™, cuya transparencia permite su uso con microscopios invertidos.
- Adsorción de proteínas limitada
- Tapas con guía posicionadora para una orientación correcta
- Coordenadas alfanuméricas elevadas y de gran tamaño
- Tratamiento de superficie exclusivo para maximizar la mezcla de muestras y reactivos
- Las minibandejas para aplicaciones serológicas tienen unas dimensiones de pocillos ligeramente inferiores
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Plano |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
| Tipo | Cubeta de cultivo celular |
| Número de pocillos | 72 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones serológicas |
| Mostrar más |