Learn More
Thermo Scientific™ Placa con fondo redondo (U) de 96 pocillos, superficie para TC, paquete de 1 unidad
BIOPHARMA
Ideales en una amplia variedad de aplicaciones, incluidos experimentos de clonación y sistemas analíticos basados en cultivos de tejidos
Marca:  Thermo Scientific™ 163320
143.34 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10344311
  • 215.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
Las placas Thermo Scientific™ Nunc MicroWell con superficie Nunclon Delta son ideales para una amplia variedad de aplicaciones, incluidos experimentos de clonación y sistemas analíticos basados en cultivos tisulares. Los productos de cultivo celular Thermo Scientific Nunc ofrecen soluciones para cultivo y análisis celulares, y han sido empleados por investigadores de todo el mundo desde 1953. Con una amplia gama de áreas y tratamientos de superficies, contamos con productos idóneos para toda tipo de investigaciones, desde las más básicas a las más avanzadas.
  • Tapas de ajuste hermético para reducir la evaporación
  • Apilable
  • Esterilizadas por radiación
  • Anillos de condensación para controlar la evaporación y retener el condensado
  • Tapas con guía posicionadora para evitar inversiones accidentales
  • Dimensiones: 86 × 128 mm
Información para pedidos:
En envase individual.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Con tapa
1/paq., 50/caja
Transparente
Poliestireno
96
Nunclon Delta
50
50/caja
Certificado Nunclon Delta para formación de monocapa, eficacia de clonación, no citotóxico, no pirogénico y esterilidad
8 x 12
Nunc™
Microplaca
300 μl
Estéril
U
1
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote185625 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/03/2025 Catalog Number163320
Número de lote184388 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number163320
Número de lote171597 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha06/12/2024 Catalog Number163320
Número de lote170716 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha03/12/2024 Catalog Number163320
Número de lote184388 Tipo de certificadoCertificado de irradiación Fecha09/01/2025 Catalog Number163320
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Placa con fondo redondo (U) de 96 pocillos, superficie para TC, paquete de 1 unidad > Con tapa; 96 pocillos; fondo redondo; 50/caja