Learn More
Thermo Scientific™ Minibandejas Nunc™ Nunclon MiniTrays
Click to view available options
Número de pocillos:
60
72
Tamaño de la unidad:
150 PCS
paquete de 150
Descripción
La superficie Thermo Scientific Nunc Nunclon ofrece un excelente grado de fijación y crecimiento celulares.
Las bandejas MiniTray ocupan un espacio mínimo en los congeladores y los incubadores; además, Nunc fabrica instrumental de laboratorio de alta calidad para uso en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación, así como en la producción de vacunas y kits diagnósticos.
- Poliestireno estéril
- Disponibles con 60 ó 72 pocillos cónicos
- Coordenadas alfanuméricas elevadas y de gran tamaño
- Tapa con guía posicionadora para garantizar la orientación adecuada
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Superficie Nunclon certificada |
| Cierre incluido | Sí |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Capacidad (métrico) | 8 L |
| Área de cultivo | 0.013 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Nunclon Delta |
| Tipo | Mini bandeja |
| Mostrar más |