Learn More
Thermo Scientific™ Multiplacas Nunc™ con superficie UpCell™
Procese la recolección no enzimática de células adherentes para la preservación de la viabilidad de las células y proteínas de superficie.
273.00€ - 327.00€
Especificaciones
Tipo | Plato Multi-Plato |
---|---|
N.° por paquete | 1 |
N.º por caja | 6 |
Color | Transparente |
Esterilidad | Estériles |
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10616234
![]() |
Thermo Scientific™
174898 |
48 | 1,1 cm2 |
275.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10532204
![]() |
Thermo Scientific™
174899 |
24 | 1,9 cm2 |
327.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10288143
|
Thermo Scientific™
174900 |
12 | 3,5 cm2 |
273.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10542204
![]() |
Thermo Scientific™
174901 |
6 | 9,6 cm2 |
321.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
Procese la recolección no enzimática de células adherentes para la preservación de la viabilidad de las células y proteínas de superficie con la superficie sensible a la temperatura de las placas Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™. Solamente tiene que transferir el cultivo a temperatura ambiente para recolectar las células en suspensión o en forma de lámina celular con la ayuda de una membrana de soporte.
Características:- La hidrofilicidad de la superficie UpCell cambia con la temperatura externa, permitiendo que las células se separen
- Sin necesidad de enzimas de disociación, asegurando proteínas de superficie celular intactas
- No hay necesidad de raspado físico, lo que da lugar a una alta viabilidad celular
- Las membranas de soporte incluidas en las placas de 6 pocillos permiten la recogida de láminas celulares.
- Es posible personalizar los códigos de barras.
- Vida útil: Tres años a partir de la fecha de fabricación
Recomendada para:
- Pasajes de cultivos celulares
- Análisis posteriores de células individuales (por ejemplo, citometría de flujo)
- Modelado de tejidos 3D para trasplante
- Solo para uso en investigación
Especificaciones
Plato Multi-Plato | |
6 | |
Estériles |
1 | |
Transparente | |
Rectangular, Flat Bottom (F-well) |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Exclusivamente para investigación y para un solo uso