Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de viales Nunc™ Cryobank sin codificación
GREENER_CHOICE
Product Code. p-4534270
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
0,5 mL
1 ml
2 mL
5 mL
5 mL
Color del tapón:
Transparente
Esterilidad:
Estéril
Envase:
A granel, 11 bolsas de 48 tubos/caja
A granel, 20 bolsas de 48 tubos/caja
En bastidor, 96 x 2
En gradilla, 48
En gradilla, 96 x 10
missing translation for 'unitSize'
480 PCS
528 PCS
960 PCS
paquete de 192
paquete de 480
paquete de 960
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10044632
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 374083
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Optimice el almacenamiento criogénico tradicional con gradillas con un formato de microplaca estándar y cuente una mayor densidad de almacenamiento en comparación con las cajas de crioconservación estándar.
Almacene muestras diagnósticas y biológicas a temperaturas hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido en los sistemas de viales Cryobank Thermo Scientific™ Nunc™ sin codificación, compatibles con opciones de etiquetado y equipos de colocación y retirada de tapones. Los productos Cryobank están disponibles en un rango de volumen desde 0,5 hasta 5 l y se complementan con una amplia gama de certificaciones.
Seguimiento seguro
  • La estructura maciza de una pieza evita que las etiquetas se despeguen durante el almacenamiento criogénico, preservando así la identidad del material de las muestras
Formato de almacenamiento superior
  • Los tubos Cryobank están disponibles en gradillas de microplacas que ocupan poco espacio o se pueden almacenar en cajas criogénicas tradicionales para adaptarse al formato de almacenamiento que elija
  • El formato de microplaca es compatible con las pipetas manuales multicanal y con los equipos de manipulación de líquidos automatizados
  • La característica única de antirrotación permite la compatibilidad con equipos automatizados de tapado y destapado de tubos con opciones individuales, de 8 canales o de gradilla completa para adaptarse a diversos requisitos de rendimiento
  • El tapón de polipropileno con junta de elastómero termoplástico (TPE) ofrece un sellado superior durante el almacenamiento a altas o bajas temperaturas
  • La superficie de baja unión permite la máxima recuperación de muestras de baja concentración
Con certificación para satisfacer sus necesidades de almacenamiento
  • Disponen de certificación CE y cumplen los requisitos de IATA para el uso y transporte para diagnóstico
  • Con certificación de ausencia de ADNasa/ARNasa (0,5/1,0 ml), apirógenos (prueba de lisado del amebocito del Limulus), no tóxicos (prueba de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense [USP])
  • Nivel de garantía de esterilización 10-6 para el almacenamiento de muestras más sensible
Control de calidad exhaustivo
  • Se realiza una validación de pruebas antifugas durante el proceso de fabricación para garantizar la integridad de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Los estuches de viales incluyen destornillador manual negro, Cat. No 369643
Color del tapón Transparente
Capacidad (métrico) 0,5 mL
Material Polipropileno (Tapa)
Esterilidad Estéril
Tipo Sistemas de viales Cryobank no codificados
Codificación Ninguno
Tipo de vial Cryobank
Color Transparente (cierre)
Envase En bastidor, 96 x 2
N.° por paquete 192
N.º por caja 192
Línea de productos Nunc
Show More Show Less
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.