Learn More
Thermo Scientific™ Matraces sin tratamiento Nunc™
BIOPHARMA
Minimice la probabilidad de contaminación con estos matraces sin tratamiento de alta calidad y poliestireno transparente Thermo Scientific™ Nunc™ para cultivos celulares en suspensión.
Marca:  Thermo Scientific™ 156800
210.99 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10076901
  • 306.00€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Benefíciese de los diseños sencillos de estos matraces sin tratamiento de alta calidad y poliestireno transparente Thermo Scientific™ Nunc™ para cultivos celulares en suspensión.
Características:
  • Tapones blancos para facilitar la identificación
  • El diseño ergonómico de Thermo Scientific™ EasyFlask™ permite una manipulación y pipeteo sencillos
  • El Thermo Scientific™ TripleFlask™ con tres capas paralelas tiene las mismas dimensiones externas que un matraz estándar de 175 cm2
  • El tapón con filtro garantiza un flujo de aire constante al tiempo que minimiza las posibilidades de contaminación
  • Estériles y apirógenos
Garantía: 90 días
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Poliestireno
100
Estéril
Filtro
No tratado
T75 EasYFlask no tratados Nunc, tapón con filtro
Angular
5
Plano
75 cm2
30 mL
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Matraces sin tratamiento Nunc™ > EasYFlask no tratado de 75cm2, tapón con filtro, volumen total de 260 ml, volumen de trabajo de 30 ml, caja de 100 unidades
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.